Beakers, low form
700 ml, 172 mm, 75 mm
Codice catalogo NICK204
Nome del fornitore: NICKEL ELECTRO
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel, rust-proof, with spout.
- Buona resistenza chimica
- Eccellente resistenza al calore
- Superfici lisce per una pulizia facile e veloce
Ideal for corrosive materials. Robust and durable.
Specifiche
- Ø est:75 mm
- Capacità:700 ml
- Altezza:172 mm
- Seq:04