Retort rods, with M10 thread
13 mm, 750 mm, M10
Codice catalogo BOCH5172
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
- Rods for stand bases
- M10 thread
Specifiche
- Ø:13 mm
- Filettatura:M10
- Lunghezza:750 mm
- Seq:12