Orders LinkContactUsLinkComponent
Sessole chimiche
Sessole chimiche
160 ml, 210 mm, 37 mm
Codice catalogo BOCH8819
Nome del fornitore:   BOCHEM
Sessole chimiche
Codice catalogo BOCH8819
Nome del fornitore:  BOCHEM
Sessole chimiche
Sessole chimiche
160 ml, 210 mm, 37 mm
Price
SFr. 9.20
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scoops are made from aluminium.
Specifiche
  • Ø:
    37 mm
  • Capacità:
    160 ml
  • Lunghezza:
    210 mm
  • Seq:
    06