Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
 

Retort clamps

150 mm, 180 mm
Codice catalogo BOCH5482
Nome del fornitore:   BOCHEM
Retort clamps
Codice catalogo BOCH5482
Nome del fornitore:  BOCHEM
Retort clamps
Retort clamps

150 mm, 180 mm

Price
SFr. 51.40
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Steel, zinc plated.

  • Round jaws with cork lining to protect clamped items
  • Without bosshead for fixing with stand
  • With wing screws for rapid easy clamping

DIN 12894

 : DIN 12894

Specifiche
  • Larghezza di serraggio:
    150 mm
  • Lunghezza:
    180 mm
  • Seq:
    04