Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Retort clamps

Retort clamps

80 mm, 180 mm
Codice catalogo BOCH5464
Nome del fornitore:   BOCHEM
Retort clamps
Codice catalogo BOCH5464
Nome del fornitore:  BOCHEM
Retort clamps
Retort clamps

80 mm, 180 mm

Price
SFr. 32.50
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Steel, zinc plated.

  • Round jaws with cork lining to protect clamped items
  • Without bosshead for fixing with stand
  • With wing screws for rapid easy clamping

DIN 12894

Certifications: DIN 12894

Specifiche
  • Larghezza di serraggio:
    80 mm
  • Lunghezza:
    180 mm
  • Seq:
    01
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..