Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinze
Pinze
60 mm
  241-7190
 :   BOCHEM
Pinze
  241-7190
 :  BOCHEM
Pinze
Pinze
60 mm
SFr. 25.70
1 * 1 ST
Ghisa malleabile cromata.
  • Le ganasce sono dotate di inserti in sughero per non danneggiare i pezzi afferrati
  • Senza morsetto a croce per il fissaggio al supporto
  • Con viti ad alette per un serraggio facile e rapido
DIN 12894
Certifications: A norma DIN 12894
  • Larghezza di serraggio:
    60 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..