Pinze
40 mm
241-7189
: BOCHEM
Ghisa malleabile cromata.
- Le ganasce sono dotate di inserti in sughero per non danneggiare i pezzi afferrati
- Senza morsetto a croce per il fissaggio al supporto
- Con viti ad alette per un serraggio facile e rapido
DIN 12894
Certifications: A norma DIN 12894
- Larghezza di serraggio:40 mm