Pinze
25 mm
Codice catalogo 241-7188
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Ghisa malleabile cromata.
- Le ganasce sono dotate di inserti in sughero per non danneggiare i pezzi afferrati
- Senza morsetto a croce per il fissaggio al supporto
- Con viti ad alette per un serraggio facile e rapido
DIN 12894
Zertifizierung: A norma DIN 12894
Specifiche
- Larghezza di serraggio:25 mm