Micro pinze
Clamps, micro, finger with cork, round jaws, Acciaio inossidabile 18/10, 15 mm, 150 mm
Codice catalogo BOCH5400
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Micro clamps made of stainless steel.
- Fingers are covered with either a layer of cork or with silicone coating to protect clamped items
- With round or angled jaws
Specifiche
- Larghezza di serraggio:15 mm
- Descrizione:Clamps, micro, finger with cork, round jaws
- Lunghezza:150 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile 18/10