Morsetti a croce
Vite ad aletta, cromata, 16,5 mm, Ghisa temprata, cromato
Codice catalogo 241-7179
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
Diametro di serraggio fino a 16 mm.
- Angolo: 90 + 180°
- Per l'assemblaggio facile e veloce
Specifiche
- Larghezza di serraggio:16,5 mm
- Descrizione:Vite ad aletta, cromata
- Materiale:Ghisa temprata, cromato