Orders LinkContactUsLinkComponent
Pinze per burette
Pinze per burette
Steel, zinc plated, fingers with silicone coating, 0 - 20 mm, Una buretta
Codice catalogo BOCH5476
Nome del fornitore:   BOCHEM
Pinze per burette
Codice catalogo BOCH5476
Nome del fornitore:  BOCHEM
Pinze per burette
Pinze per burette
Steel, zinc plated, fingers with silicone coating, 0 - 20 mm, Una buretta
Price
49.60 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Burette clamps made of zinc plated stainless steel.
  • Fingers are covered with silicone coating to protect clamped items
  • Single sided or double sided available
Specifiche
  • Per:
    Una buretta
  • Larghezza di serraggio:
    0 - 20 mm
  • Materiale:
    Steel, zinc plated, fingers with silicone coating