Orders LinkContactUsLinkComponent
Spatulas, round, bent
130 mm, 10×5 mm
Codice catalogo 231-1045
Nome del fornitore:   BOCHEM
Spatulas, round, bent
Codice catalogo 231-1045
Nome del fornitore:  BOCHEM
Spatulas, round, bent
Spatulas, round, bent
130 mm, 10×5 mm
Price
SFr. 2.70
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel ¹⁸/₁₀, anti-magnetic. These spatulas with one rounded end can be used for a variety of applications.
  • Excellent heat resistance, autoclavable
  • Good resistance to chemicals
  • Easy and quick cleaning
Specifiche
  • Lunghezza:
    130 mm
  • Seq:
    01
  • Dimensioni cucchiaio:
    10×5 mm