Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes
Storage Boxes
verde, 595×395×320 mm
N° de catalogue 216-2879
Fournisseur:   Gilac PROFESSIONNEL
Storage Boxes
N° de catalogue 216-2879
Fournisseur:  Gilac PROFESSIONNEL
Storage Boxes
Storage Boxes
verde, 595×395×320 mm
Prix
SFr. 210.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, coloured.
Ideal for a wide range of uses. With tightly fitting lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Very sturdy and economical
Spécifications
  • Colore:
    verde
  • Seq:
    15
  • L×P×A:
    595×395×320 mm