Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes
Storage Boxes
rosso, 595×395×320 mm
Codice catalogo 216-2877
Nome del fornitore:   Gilac PROFESSIONNEL
Storage Boxes
Codice catalogo 216-2877
Nome del fornitore:  Gilac PROFESSIONNEL
Storage Boxes
Storage Boxes
rosso, 595×395×320 mm
Price
210.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PP, coloured.
Ideal for a wide range of uses. With tightly fitting lid.
  • Very good chemical resistance
  • Very good thermal resistance
  • Very sturdy and economical
Specifiche
  • Colore:
    rosso
  • Seq:
    14
  • L×P×A:
    595×395×320 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.