Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C, 0,2/0,5 and 1,5 ml tubes, 79 (20 for 1,5 ml/35 for 0,5 ml/24 for 0,2 ml), 140×216×165 mm
Codice catalogo DIVECSAF-5000
Nome del fornitore: DIVERSIFIED BIOTECH
Vai a
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
- Durable
- Temperature stable
- Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Specifiche
- Per:0,2/0,5 and 1,5 ml tubes
- N. di fori:79 (20 for 1,5 ml/35 for 0,5 ml/24 for 0,2 ml)
- Descrizione:CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
- Dimensioni:140×216×165 mm
- Seq:19
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..