Cooling systems, CoolSafe™
CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C, 1,5 ml cryogenic tubes, 55, 140×216×165 mm
Catalog # DIVECSAF-3050
Supplier: DIVERSIFIED BIOTECH
Jump to:
Product Details & Documents
Polystyrene cool safe box, aluminium cooling chamber.
- Durable
- Temperature stable
- Corrosion resistant
Cooling system designed for 0,2 ml tubes (strips), 96 and 384 well microplates, 0,5, 1,5 and 5,0 ml tubes. Cool bricks with different temperature zones 1 or −10 °C.
Specifications
- Per:1,5 ml cryogenic tubes
- N. di fori:55
- Descrizione:CoolSafe™ systems, including CoolSafe box with lid, cooling chamber and each one cool brick 1 °C and -10 °C
- Dimensioni:140×216×165 mm
- Seq:17
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..