Sealing tapes
Sealing tape, PetriSEAL™, rosso, 13,0 mm
Codice catalogo DIVEPSEAL-108R
Nome del fornitore: DIVERSIFIED BIOTECH
Vai a
Product Details & Documents
Sealing tapes in different colours.
- Different sizes
- Temperature resistant
- Chemically resistant
Length: 2,7 m
Specifiche
- Larghezza:13,0 mm
- Colore:rosso
- Descrizione:Sealing tape, PetriSEAL™
- Seq:03