Sealing tapes
Sealing tape, ContaineriSEAL™, bianco, 19,0 mm
Codice catalogo DIVECSEAL-75W
Nome del fornitore: DIVERSIFIED BIOTECH
Vai a
Product Details & Documents
Sealing tapes in different colours.
- Different sizes
- Temperature resistant
- Chemically resistant
Length: 2,7 m
Specifiche
- Larghezza:19,0 mm
- Colore:bianco
- Descrizione:Sealing tape, ContaineriSEAL™
- Seq:07