Well visualisation plates
Piastra visualizzazione pozzetti, 9,5×11,6 cm, con 2 guide per mantenere in posizione i gel verticali e orizzontali
Codice catalogo 730-2203
Nome del fornitore: EMBITEC
Vai a
Product Details & Documents
RunOne™ well visualisation plates are designed to make gel loading simple. The light colour of most gel units provides little or no contrast for the agarose gel and the gel wells. RunOne™ well visualisation plates are red, fit securely into the RunOne™ system, and provide a stable platform for gel running.
Specifiche
- Descrizione:Piastra visualizzazione pozzetti, 9,5×11,6 cm, con 2 guide per mantenere in posizione i gel verticali e orizzontali
- Seq:01