Sessole
250 ml, 260 mm
231-0069
: KARTELL
In PP, bianco. Con estremità piatte smussate e impugnatura rinforzata.
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche, infrangibile
- Resistenza termica fino a 130 °C, autoclavabile
- Il volume della paletta è inciso in modo ben visibile sull'impugnatura
- Capacità:250 ml
- Lunghezza:260 mm
- Seq:10