Sessole
100 ml, 200 mm
Catalog # 231-0068
Supplier: KARTELL
Jump to:
Product Details & Documents
In PP, bianco. Con estremità piatte smussate e impugnatura rinforzata.
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche, infrangibile
- Resistenza termica fino a 130 °C, autoclavabile
- Il volume della paletta è inciso in modo ben visibile sull'impugnatura
Specifications
- Capacità:100 ml
- Lunghezza:200 mm
- Seq:08