Sessole
25 ml, 137 mm
Codice catalogo 231-0067
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PP, bianco. Con estremità piatte smussate e impugnatura rinforzata.
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche, infrangibile
- Resistenza termica fino a 130 °C, autoclavabile
- Il volume della paletta è inciso in modo ben visibile sull'impugnatura
Specifiche
- Capacità:25 ml
- Lunghezza:137 mm
- Seq:04