Orders LinkContactUsLinkComponent
Provette per centrifuga
10 ml, 16×107 mm, -
  212-0209
 :   KARTELL
Provette per centrifuga
  212-0209
 :  KARTELL
Provette per centrifuga
Provette per centrifuga
10 ml, 16×107 mm, -
136.00 SFr.
1 * 100 ST
Polipropilene, fondo conico, autoclavabili.
  • Perfettamente traslucide, straordinaria resistenza agli agenti chimici
  • Resistenza termica fino a 120 °C
Documents
  • Tipo di chiusura:
    -
  • Ø×L:
    16×107 mm
  • Capacità:
    10 ml
  • Incrementi di laurea:
    0,2 ml
  • Cat. No.:
    212-0209