Bulb pipettes, Class AS/Class A
Class A, with ground-in plunger, 3 ml, ±0,010 ml, 350 mm, nero, √
Codice catalogo HECH42557024
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Bulb pipettes, Class AS/Class A
Codice catalogo HECH42557024
Nome del fornitore: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Vai a
Product Details & Documents
Bulb pipettes, conformity certified.
- Fused amber graduation
- Class AS within the official tolerance
Specifiche
- Codice colore:nero
- Capacità:3 ml
- Descrizione:Class A, with ground-in plunger
- Lunghezza:350 mm
- oltre a DIN:√
- Tolleranza:±0,010 ml