Sessole
50 ml, 164 mm
Codice catalogo KART1059
Nome del fornitore: KARTELL
Vai a
Product Details & Documents
In PP, bianco. Con estremità piatte smussate e impugnatura rinforzata.
- Ottima resistenza alle sostanze chimiche, infrangibile
- Resistenza termica fino a 130 °C, autoclavabile
- Il volume della paletta è inciso in modo ben visibile sull'impugnatura
Specifiche
- Capacità:50 ml
- Lunghezza:164 mm
- Seq:06