Orders LinkContactUsLinkComponent
Stopcocks, straight bore
Stopcocks, straight bore
2,5 mm, 9 mm
Codice catalogo BIBBSSD103
Nome del fornitore:   SciLabware
Stopcocks, straight bore
Codice catalogo BIBBSSD103
Nome del fornitore:  SciLabware
Stopcocks, straight bore
Stopcocks, straight bore
2,5 mm, 9 mm
Price
25.90 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Straight bore stopcock, made of borosilicat glass 3.3, with plain arm and interchangeable glass key.
  • Glass stopcocks which meet the specifications of DIN 12541
  • Leakage rate meets the requirements of DIN 12540
Informazioni per l'ordine: Supplied complete with key retaining device.
Specifiche
  • Ø foro:
    2,5 mm
  • Seq:
    02
  • per tubo con Ø esterno:
    9 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø foro
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement keys, for 12,5 mm Ø
    Replacement keys, for 12,5 mm Ø
    BIBBSSD102K
    1,5 mm
    SSD series stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 39.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Ø foro
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Replacement keys, for 14,5 mm Ø
    Replacement keys, for 14,5 mm Ø
    BIBBSSD104K
    4,0 mm
    SSD series stopcocks
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 37.30