Becker isolati, forma alta
2000 ml, 280 mm, 130 mm
Katalognr. 213-0054
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Vetro PYREX®, senza becco.
- Ottima resistenza chimica
- Ottima resistenza termica
- Con filettatura e avvitamenti flessibili in plastica
- Olive con Ø di 11 mm A a 250 e 600 ml e olive con Ø di 14 mm A con becchi da 1000 e 2000 ml
Per il riscaldamento di liquidi. Il prodotto di riscaldamento viene pompato attraverso la guaina a doppia parete mediante un termostato di circolazione.
Documents
BIBB1025^28SC_TDS_EN
Datasheet
Technische Daten
- Ø est:130 mm
- Capacità:2000 ml
- Altezza:280 mm
- Seq:04