Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-way stopcocks, Discofix®
Rubinetto di arresto a 3 vie, rosso
Codice catalogo 720-2574
Nome del fornitore:   B. Braun
Multi-way stopcocks, Discofix®
Codice catalogo 720-2574
Nome del fornitore:  B. Braun
Multi-way stopcocks, Discofix®
Multi-way stopcocks, Discofix®
Rubinetto di arresto a 3 vie, rosso
Price
162.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 50 ST
Product Details & Documents
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
  • Continuous flow channels for accurate pressure monitoring
  • Swivel lock can be moved axially or radially for fast and secure connection
  • PVC and latex-free
Suitable for all pressure infusion systems <2 bar.
Specifiche
  • Colore:
    rosso
  • Descrizione:
    Rubinetto di arresto a 3 vie