Spore suspensions
Bacillus atrophaeus, cell line 9372: spore suspension (24 month shelf life), population 108/0,1 ml - steam sterilisation process
Nome del fornitore: CROSSTEX
Vai a
Product Details & Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
- Descrizione:Bacillus atrophaeus, cell line 9372: spore suspension (24 month shelf life), population 108/0,1 ml - steam sterilisation process
- Seq:03