Etichette di rischio biologico
Biohazard labels, Paper, nero/rosso, 127×127 mm
116-2252
Etichette autoadesive con simbolo di rischio biologico.
- Tacche nere su sfondo rosso fluorescente
- Colore:nero/rosso
- Descrizione:Biohazard labels
- Dimensioni:127×127 mm
- Materiale:Paper