Orders LinkContactUsLinkComponent
Etichette per vetrini
Etichette 11×22 m in fogli, stampabili, Paper, nero su bianco, 11×22 mm
Catalog # 630-1838
Etichette per vetrini
Catalog # 630-1838
Etichette per vetrini
Etichette per vetrini
Etichette 11×22 m in fogli, stampabili, Paper, nero su bianco, 11×22 mm
Price
SFr. 136.00
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
These thin labels are suitable for use with microscopy slides.
  • Permanent adhesive
  • No curling or detaching
Some models can be customised: Imprint can be on the top or bottom of the label
Specifications
  • Colore:
    nero su bianco
  • Descrizione:
    Etichette 11×22 m in fogli, stampabili
  • Dimensioni:
    11×22 mm
  • Materiale:
    Paper
  • Seq:
    002