Tappi a pressione, VacuCap®
naturale, 16 mm
Codice catalogo 720-0554
Nome del fornitore: Simport Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Tappi ideali per provette per reagenti, campioni e colture in vetro e plastica, LDPE, colorati.
- I tappi monouso sono un'alternativa economicamente conveniente ai tappi standard
- Tappo a doppia flangia per una tenuta impermeabile e sicura
- Con codice colore per l'identificazione del campione
Flessibili per proteggere da aerosol o microorganismi altamente infettivi. Campioni protetti da contaminazioni incrociate e ambiente di lavoro protetto da infezioni causate dalle fuoriuscite. Il tappo a doppia flangia garantisce una tenuta impermeabile ed ermetica per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la centrifuga.
Documents
Specifiche
- Ø inferiore:16 mm
- Colore:naturale