Test kits, digital titration method
Carbon dioxide reagent kit, 10 - 1000 mg/l, 100 Tests
HACH2272700
: Hach
Digital titration provides a more precise and accurate method than the drop test method.
- Reagents are pre-prepared
- Exact comparison of colour
- Rugged carrying case for analysis in the field
: Please note some of the reagents supplied in the kits are hazardous, and appropriate precautions should be taken for use and disposal. Please contact Avantor for details.
- Conf:100 Tests
- Descrizione:Carbon dioxide reagent kit
- Range di misura:10 - 1000 mg/l
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..