Caps for sample tubes, tamper evident
Tappo a vite con labbro di tenuta per provette di trasporto, 10 ml, bianco
Codice catalogo 720-0574
Nome del fornitore: Simport Scientific
Caps for sample tubes, tamper evident
Codice catalogo 720-0574
Nome del fornitore: Simport Scientific
Vai a
Product Details & Documents
Caps made of PE feature a long skirt and a super fast thread design allowing them to be removed or sealed with a single turn. Caps are designed with flexible sealing lip which provides leakproof seal.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Per provette:10 ml
- Colore:bianco
- Descrizione:Tappo a vite con labbro di tenuta per provette di trasporto
- Seq:03