Orders LinkContactUsLinkComponent
Staining racks
Rack, without dividers, 435×85 mm
Codice catalogo DELTS-003
Nome del fornitore:   DELTALAB
Staining racks
Codice catalogo DELTS-003
Nome del fornitore:  DELTALAB
Staining racks
Rack, without dividers, 435×85 mm
Price
SFr. 55.60
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel staining racks for microscope slides with and without dividers.
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance
Specifiche
  • Descrizione:
    Rack, without dividers, 435×85 mm
  • Seq:
    03