Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 80 mm
Codice catalogo 115-0504
Nome del fornitore: BAILLY
Vai a
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø:2,2 mm
- Descrizione:Plain swabs
- Lunghezza:80 mm
- Seq:001
- Asta/testa:Wood/cotton