Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 3 mm, 200 mm
Codice catalogo 115-0503
Nome del fornitore: BAILLY
Vai a
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Attenzione: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifiche
- Ø:3 mm
- Descrizione:Plain swabs
- Lunghezza:200 mm
- Seq:005
- Asta/testa:Wood/cotton