Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 2,5 mm, 150 mm
Catalog # 115-0501
Supplier: BAILLY
Jump to:
Product Details & Documents
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
Caution: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Specifications
- Ø:2,5 mm
- Descrizione:Plain swabs
- Lunghezza:150 mm
- Seq:004
- Asta/testa:Wood/cotton