Plain swabs
Plain swabs, Wood/cotton, 2,2 mm, 150 mm
115-0500
: BAILLY
Plain swabs suitable for a wide range of applications.
: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
- Ø:2,2 mm
- Descrizione:Plain swabs
- Lunghezza:150 mm
- Seq:002
- Asta/testa:Wood/cotton