Cuvette monouso
Semi-micro, 300 – 900 nm (≤±0,004 @320 nm), 12,5 mm, 45 mm, 1,5 ml, 10 mm, PMMA
Nome del fornitore: Brand
Vai a
Product Details & Documents
Cuvette macro e semi-micro standard monouso in PS o PMMA.
- La freccia indica la direzione del cammino ottico
- Cammino ottico chiaro e nitido di 10 mm
- Finestra ottica incassata con funzione antigraffio
PS cuvettes - range of application: 340 nm to 900 nm; standard deviation at 360 nm ≤±0.005 extinction units.
External: Cuvette:12.5×12.5×45 mm
Window: Macro cuvette: 10×35 mm
Window: Semi-micro cuvette: 4.5×23 mm
Informations de livraison: Selezionate per numero di impronta per garantire una deviazione dell'assorbanza più bassa possibile.
Emballage: Per misure cinetiche, fornite in pratiche confezioni risigillabili.
Documents
Specifiche
- Ø est:12,5 mm
- Cammino ottico:10 mm
- Tipo:Semi-micro
- Volume:1,5 ml
- Materiale finestra:PMMA
- Altezza:45 mm
- Seq:001
- Range di misura:300 – 900 nm (≤±0,004 @320 nm)
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.