Orders LinkContactUsLinkComponent
Immunology tubes
Immunology tubes
4 ml, Fondo sferico, Microlon 600
Codice catalogo 738-0001
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Greiner Bio-One
Immunology tubes
Codice catalogo 738-0001
Nome del fornitore:  Greiner Bio-One
   Produzione a basso impatto
Immunology tubes
4 ml, Fondo sferico, Microlon 600
Price
SFr. 261.00
Log in per disponibilità
1 * 2.000 ST
Product Details & Documents
PS, clear. Star bottomed tubes have an increased surface area and thus make it possible to bind larger amounts of antigens or antibodies.
Immuno tubes are often used for determining hormone levels, for example TSH (thyroid stimulating hormone).
Available with either MICROLON® 200 (medium binding) and MICROLON® 600 (high binding) surfaces.
Ø×L: 12×75 mm
Specifiche
  • Capacità:
    4 ml
  • Descrizione:
    Fondo sferico, Microlon 600
  • Seq:
    01
  • Cat. No.:
    738-0001
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    ISO 14001 (241002); ISO 50001 (241002)