Chlorophosphonazo indicator solution for hardness determination
Chlorophosphonazo indicator solution pillows, 100 per pack, 100
Codice catalogo HACH2589599
Nome del fornitore: Hach
Chlorophosphonazo indicator solution for hardness determination
Codice catalogo HACH2589599
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
For the determination of ultra low range hardness by chlorophosphonazo method. Ideal for use with Pour-Thru cell. Requires CDTA reagent.
Specifiche
Specifiche
- Conf:100
- Descrizione:Chlorophosphonazo indicator solution pillows, 100 per pack