Acido borico ≥98%, TECHNICAL
Bottiglia di plastica, 1 kg
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Acido borico ≥98%, TECHNICAL
Codice catalogo 20177.290
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 10043-35-3
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
- Numero CAS:10043-35-3
- Formula:B(OH)₃
- Numero MDL:MFCD00011337
- Molecular Weight:61.83 g/mol
- IndexMerck:13,01326
- Punto di ebollizione:185 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:160 °C
- Densità:1,44 g/cm³ (25 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:233-139-2
- REACH:01-2119486683-25
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto1L Plastic bottle for solids DIN 60 UN (ZPACK13251000) 5L Plastic bucket UN Z (ZPACK13247005)
Informazioni sull'imballaggio
28041714.pdf P20_VWRC20177.368_SPEC_EN.pdf spec_VWRC20177.290 spec_VWRC20177.368
Specifiche del prodotto
SDS_IT_CH_VWRC20177 SDS_IT_CH_VWRC20177.pdf sds_VWRC20177
Scheda di sicurezza
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay:Min. 98 %
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:1 kg