EDTA solutions
EDTA standard solution, 0,035 N, 100 ml, for hardness determination by drop-count titration, 100 mL
Codice catalogo HACH2349932
Nome del fornitore: Hach
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:100 mL
- Descrizione:EDTA standard solution, 0,035 N, 100 ml, for hardness determination by drop-count titration