Test kits, digital titration method
Silver nitrate digital titrator cartridge, 0,2256 N, 1
Codice catalogo HACH1439601
Nome del fornitore: Hach
Test kits, digital titration method
Codice catalogo HACH1439601
Nome del fornitore: Hach
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Digital titration provides a more precise and accurate method than the drop test method.
- Reagents are pre-prepared
- Exact comparison of colour
- Rugged carrying case for analysis in the field
Attenzione: Please note some of the reagents supplied in the kits are hazardous, and appropriate precautions should be taken for use and disposal. Please contact Avantor for details.
Specifiche
Specifiche
- Conf:1
- Descrizione:Silver nitrate digital titrator cartridge, 0,2256 N
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..