Orders LinkContactUsLinkComponent
Colour standards
Soluzione per colorazione standard, APHA 15 unità Pt-Co (flacone da 1 l), Bottle, 1× 1 litre, 1 L
Codice catalogo 707-0009
Nome del fornitore:   Hach
Colour standards
Codice catalogo 707-0009
Nome del fornitore:  Hach
Numero CAS:  
Colour standards
Colour standards
Soluzione per colorazione standard, APHA 15 unità Pt-Co (flacone da 1 l), Bottle, 1× 1 litre, 1 L
Numero CAS:  
Price
SFr. 296.00
Log in per disponibilità
1 * 1 L
Product Details & Documents
For accuracy checks in colour determinations.
  • Simple Accuracy Checks
  • Minimize waste with Voluette ampoules
  • Reliable results
The voluette format has the following advantages: Open a fresh standard amopule for each accuracy check and each ampule contains enough standard for one set of standard additions. Sealed ampoules prevent accidental contamination or evaporation of standard solutions.
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottle
  • Conf:
    1 L
  • Descrizione:
    Soluzione per colorazione standard, APHA 15 unità Pt-Co (flacone da 1 l)
  • Pk Info:
    1× 1 litre
Specifiche