Orders LinkContactUsLinkComponent
Calcium standard solution | Avantor
Calcium standard solution
Calcio, Ca, 10000 mg/L, 2% HCl, 16
Katalognr. HACH218710
Anbieter:   Hach
Calcium standard solution
Katalognr. HACH218710
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Calcium standard solution
Calcium standard solution
Calcio, Ca, 10000 mg/L, 2% HCl, 16
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 118.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 16 ST
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in calcium hardness determinations.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Concentrazione:
    10000 mg/L
  • Matrice:
    2% HCl
  • Conf:
    16
  • Componenti:
    Calcio
  • Simbolo:
    Ca
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..