Blu Timolo 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Flacone in vetro, 250 mL
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Blu Timolo 0,04% in ethanol, TECHNICAL
Codice catalogo 34300.234
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS: 76-61-9
Vai a
Product Details & Documents
Viraggio: pH 8,0-9,6
Sinonimi: Thymolsulphonphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)-3H-benzo[c][1,2]oxathiole 1,1-dioxide
- Numero CAS:76-61-9
- Formula:C₂₇H₃₀O₅S
- Numero MDL:MFCD00005869
- Molecular Weight:466.6 g/mol
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-973-3
- UN:1170
- ADR:3,II
Documents
Certificates
Cerca per numero di lotto250 ml Glass bottle for liquids DIN 32 (ZPACK13415030)
Informations sur l'emballage
P20_VWRC34300.234_SPEC_EN.pdf spec_VWRC34300.234
Spécification du produit
VWR® Indicators
Documentation produit
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Identificazione:Conforme
Specifiche
- Tipo di conf.:Flacone in vetro
- Conf:250 mL
Specifiche
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



