Orders LinkContactUsLinkComponent
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Cartuccia, 20 ml
Codice catalogo 551-0360
Nome del fornitore:   VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Codice catalogo 551-0360
Nome del fornitore:  VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Cartuccia, 20 ml
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
  • Uniform batch-to-batch size for consistent performance
  • Cartridges are available from 1 to 60 ml
Informazioni per l'ordine: Frits has to be ordered separately
Specifiche
  • Formato della colonna:
    Cartuccia
  • Capacità:
    20 ml
  • Seq:
    05
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Luer stopcocks
    Luer stopcocks
    551-0355
    Log in per disponibilità
    1 * 15 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systems
    Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systems
    VARI12131035
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systems
    Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systems
    VARI12131034
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST