Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Cartuccia, 6 ml
Codice catalogo 551-0358
Nome del fornitore: VARIAN
Empty solid phase extraction cartridges, Bond Elut™
Codice catalogo 551-0358
Nome del fornitore: VARIAN
Vai a
Product Details & Documents
Bond Elut empty SPE cartridges are made with high purity polypropylene for cleaner extracts.
- Uniform batch-to-batch size for consistent performance
- Cartridges are available from 1 to 60 ml
Ordering information: Frits has to be ordered separately
Specifiche
- Formato della colonna:Cartuccia
- Capacità:6 ml
- Seq:03
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Luer stopcocks
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adapter caps for3 ml Gilson ASPEC SPE systems
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Adapter caps for1ml Gilson ASPEC SPE systems